Få mere at vide
Cyclohexanecarbonyl chloride, 97+%
Artikelnummer. 11448677
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448677 100 g 100g
11438677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19824.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2719-27-9 | C7H11ClO | 146.61 g/mol
Cyclohexancarbonylchlorid anvendes til fremstilling af fem thiourinstofderivatligander med antibakteriel og antigæraktivitet, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, di-n-butylcarbamothioboxyl) N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, N-(morpholin-4-carbonothioyl)cyclohexancarboxamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclohexancarbonylchlorid bruges til fremstilling af fem
thiourinstofderivatligander med antibakteriel og antigæraktivitet, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, di-n-butylcarbamothioyl) N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, N-(morpholin-4-carbonothioyl)cyclohexancarboxamid.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2719-27-9
Molekylær formel C7H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 146.61
MDL nummer MFCD00001456
InChI nøgle RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride
PubChem CID 75938
IUPAC navn cyclohexancarbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanecarbonyl chloride
Tæthed 1.088
Kogepunkt 183°C to 185°C
Flammepunkt 66°C (150°F)
Brydningsindeks 1.47
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 742163
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 146.62
Procent renhed ≥97%