missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclohexanecarbohydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanecarbohydrazide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,8H2,(H,9,10) |
| Formel vægt | 142.1106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?