Få mere at vide
Cyclohexanecarbohydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanecarbohydrazide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,8H2,(H,9,10) |
| Formel vægt | 142.1106 |