Få mere at vide
Cyclohexaneddikesyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444647 25 g 25g
15434647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31986.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5292-21-7 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5292-21-7
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00001518
InChI nøgle LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
PubChem CID 21363
ChEBI CHEBI:37277
IUPAC navn 2-cyclohexyleddikesyre
SMIL OC(=O)CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexaneacetic acid
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Tæthed 1.007
Kogepunkt 242°C to 244°C
Mængde 25 g
Beilstein 2041326
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%