Få mere at vide
Cyclohexan, Puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99,5% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15663890
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminiumsflaske
Glasflaske
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
30kg
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15663890 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15653890 1 L Glasflaske 1 L
15613900 5 L Aluminiumsflaske 5 L
15623900 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15693890 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15673890 30 kg Rustfri ståldåse 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15663890 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 331172.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    264.92 DKK / 2.5 L
    Spare 1080.08 DKK
    80% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 4 °C til 7 °C
Tæthed 0,779 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.09
Flammepunkt −18 °C (−0,4 °F)
Tændingspunkt 500 °F
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks n20/D 1,4250 til 1,4280
Rester efter fordampning 0 til 0,001%
Damptryk 168,8 mmHg (37,7 °C), 77 mmHg (20 °C)
FN nummer UN1145
Beilstein 1900225
Kogepunkt 79 °C til 81 °C
Formel vægt 84,16 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: cyclohexane