Få mere at vide
Cyclohexan, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578564 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15578564 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske Hver
1 options
Artikelnummer. 15578564 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 929203
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
    Til brug i væskekromatografi (HPLC& UHPLC)& spektrofotometri
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
CAS 110-82-7
Tæthed 1.318g/mL at 25°C (typical)
Mængde 4 L
Flammepunkt −18.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.78kg
Molekylær formel C6H12
MDL nummer MFCD00003814
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Kogepunkt 39.5°C (typical)
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formel vægt 84.16
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.