Få mere at vide
Cyclohexan, HPLC-kvalitet, 99% min
Artikelnummer. 11348187
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348187 4 x 1 L 4 L
11368187 1 L 1 L
11358187 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022919.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Cyclohexan bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6,5 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.779
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt −18 °C (−1 °F)
Lugt Gennemtrængende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.426
FN nummer UN1145
Beilstein 1900225
Merck Index 14,2723
Kogepunkt 80 °C til 81 °C
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand og opløselig i ether, alkohol og acetone. Blandet med olivenolie.
Formel vægt 84.16
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC