Få mere at vide
Cyclohexan, 99,5%, ekstra ren
Artikelnummer. 10539633 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10539633 1 L Glasflaske 1 L
11316185 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11924431 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10539633 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    592.55 DKK / 1 L
    Spare 22.45 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6,5 °C
Tæthed 0.7700g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −18 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4250 til 1,4270
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.77
Lineær formel C6H12
Viskositet 0,94 mPa (20 °C)
Vand 0,01% maks.
Kogepunkt 81,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol (57 g/100 ml ved 20 °C), ethanol, diethylether, acetone, benzen, ccl4.
Formel vægt 84.15
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.