Få mere at vide
Cyclohexan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10275869 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
2,5 l
5 l
25 l
Emballage:
HDPE plastikflaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275869 5 l Plastbeholder -
11458143 500 ml Plastbelagt glasflaske 500ml
10625682 2,5 l Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10010100 5 l HDPE plastikflaske -
10487440 25 l Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10275869 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/8920/FP21
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Emballage Plastbeholder
CAS 110-82-7
Damptryk 104 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,94 mPaS ved 20 °C
Dampdensitet 2.9
Fysisk form Væske
Molekylær formel C6H12
MDL nummer 3814
Farve Farveløs
Smeltepunkt 6,5 °C
Kogepunkt 81 °C
Mængde 5 l
Formel vægt 84,15 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane