Få mere at vide
Cyclohexane, Environmental Grade, 99.7+%
Beskrivelse
Used in environmental and GC analysis, for industrial production of adipic acid and caprolactam, which is a precursor of nylon, used as a solvent, and to make nylon and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexane |
| Smeltepunkt | 6.5°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.779 g/mL |
| Mængde | 4 L |
| Flammepunkt | -18°C (-1°F) |
| Lugt | Pungent |
| Fysisk form | Liquid |
| Brydningsindeks | 1.426 |
| FN nummer | UN1145 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cyclohexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i