Få mere at vide
Cyclohexan-d{12}, 99,5% (isotopisk)
Artikelnummer. 11399947
Skift visning
Mængde:
10 Ea.
2 Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399947 2 Ea. Pakke med 2
11309957 10 Ea. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11399947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042271.SA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1735-17-7 | C6H12 | 96,24 g/mol
Det er et almindeligt opløsningsmiddel, der bruges i NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1735-17-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 96.24
MDL nummer MFCD00044212
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
Synonym cyclohexane-d12, 2h12 cyclohexane, cyclohexane d, cyclohexane, d12, 2 h?? cyclohexane, cyclohexane-d12, ≥99.6 atom % d, cyclohexane #, cyclohexane-d12, 99.5 atom % d
PubChem CID 123129
SMIL [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane-d{12}
Fysisk form Væske
Navn note Isotop
Tæthed 0.89 g/mL
Flammepunkt -18 °C (-1 °F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 2 Ea.
Smeltepunkt 6,5 °C
Kogepunkt 81 °C
FN nummer UN1145
Beilstein 1908842
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecadeuteriocyclohexan
Formel vægt 96.24
Procent renhed 99.5%