Få mere at vide
Cyclohexan, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Honeywell™
Beskrivelse
- Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
- Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
- Lav UV-urenhedsprofil
- Lav urenhedsgradient LC-basislinje
- Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexane |
| CAS | 110-82-7 |
| Tæthed | 0.779g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.09 |
| Flammepunkt | −18°C (−.4°F) |
| Tændingspunkt | 500°F |
| Molekylær formel | C6H12 |
| Damptryk | 77 mmHg (20°C), 168.8 mmHg (37.7°C) |
| MDL nummer | MFCD00003814 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cyclohexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.