Få mere at vide
Cyclohexan, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,7%, Solstice
Beskrivelse
- Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
- Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexane |
| Smeltepunkt | 4 °C til 7 °C (litteratur) |
| Navn note | CHROMASOLV, for HPLC, ™≥ 99,7% |
| Absorbans | Max. 0,10 ved 235 nm, Max. 0,20 ved 230 nm, Maks. 0,50 ved 220 nm, Max. 1,00 ved 210 nm, Max. 0,01 ved 400 nm, Max. 0,01 ved 300 nm, Max. 0,01 ved 255 nm, Max. 0,03 ved 250 nm, Maks. 0,08 ved 240 nm |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Tæthed | 0,779 g/ml ved 25 °C (bogstaveligt); 0,780 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Flammepunkt | −18 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H12 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cyclohexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.