Få mere at vide
Cyclohexan, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,7%, Solstice
Artikelnummer. 15614540
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15614540 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15694530 100 mL Glasflaske 100ml
15604540 1 L Glasflaske 1 L
15624540 2 L Glasflaske 2 L
15644540 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15634540 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15614540 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348552.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 DKK
    562.48 DKK / 2.5 L
    Spare 1637.52 DKK
    74% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,7 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 4 °C til 7 °C (litteratur)
Navn note CHROMASOLV, for HPLC, ™≥ 99,7%
Absorbans Max. 0,10 ved 235 nm, Max. 0,20 ved 230 nm, Maks. 0,50 ved 220 nm, Max. 1,00 ved 210 nm, Max. 0,01 ved 400 nm, Max. 0,01 ved 300 nm, Max. 0,01 ved 255 nm, Max. 0,03 ved 250 nm, Maks. 0,08 ved 240 nm
CAS Max % ≤100.0000%
Tæthed 0,779 g/ml ved 25 °C (bogstaveligt); 0,780 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −18 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H12
FN nummer UN1145
Beilstein 1900225
Kogepunkt 81 °C
Procent renhed ≥99.7%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.