Få mere at vide
Riedel-de Haën Cyclohexan CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15935490
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
Pakningsstørrelse:
18 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15935490 18 L 18 L
15945490 7 L 7 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15935490 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 3449618L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cyclohexan CHROMASOLV™ til analyse af pesticidrester,≥ 99,5 % (GC).
  • Til gaskromatografi (GC).
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC.
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzene Hexahydride, Hexahydrobenzene, Hexamethylene
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
pH Not applicable
Smeltepunkt 6.4°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.78 g/cm3 (20°C)
Mængde 18 L
Flammepunkt 8.3 %(V)
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Lineær formel C6H12
Damptryk 130 hPa (25°C)
Viskositet 0.94 mPa.s (20°C)
FN nummer UN1145
Beilstein 1900225
Kogepunkt 81°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥99.50%
Grad GC