Få mere at vide
Riedel-de Haën Cyclohexan CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15905500
Skift visning
Mængde:
7 L
Pakningsstørrelse:
7 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15905500 7 L 7 L
1 options
Artikelnummer. 15905500 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 348557L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cyclohexan CHROMASOLV™ til HPLC,≥ 99,7 %.
  • Yderligere test for HPLC via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
pH Not applicable
Smeltepunkt 6.4°C
CAS 110-82-7
Farve Farveløs
Tæthed 0.78 g/cm3 (20°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt 8.3 %(V)
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylær formel C6H12
Lineær formel C6H12
Damptryk 130 hPa (25°C)
MDL nummer MFCD00003814
Viskositet 0.94 mPa.s (20°C)
FN nummer UN1145
Beilstein 1900225
Synonym Hexahydrobenzene
Kogepunkt 81°C (1.013 hPa)
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 84.16
Procent renhed ≥99.70%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.