Få mere at vide
Cyclohexan, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10724371 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 10724371
Brand: Fisher Chemical C/8921/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C6H12, CAS-nummer-110-82-7, 2,5L, 81 grader C, CHEBI:29005, Farveløs, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexan, 6,5 grader C, 3814, 8, 8 glas, 8, 8, 8, 8, 8 glas C1CCCCCC1, 2,9, 104 mbar ved 20 grader C, 0,94 mPaS ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 6.5°C
CAS 110-82-7
Farve Farveløs
Kogepunkt 81°C
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel C6H12
MDL nummer 3814
Damptryk 104 mbar at 20°C
Viskositet 0.94 mPaS at 20°C
Formel vægt 84.15g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.