Få mere at vide
Cyclohexan, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10548800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Plastikdåse
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10548800 1 L Ravfarvet glasflaske -
10253470 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10724371 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10010080 5 L Plastikdåse -
10151850 25 L Metal dåse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10548800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/8921/15
 Begrænset vare
På lager
C6H12, CAS-nummer-110-82-7, 2,5L, 81 grader C, CHEBI:29005, Farveløs, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexan, 6,5 grader C, 3814, 8, 8 glas, 8, 8, 8, 8, 8 glas C1CCCCCC1, 2,9, 104 mbar ved 20 grader C, 0,94 mPaS ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 6.5°C
CAS 110-82-7
Farve Farveløs
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel C6H12
Damptryk 104mbar at 20°C
MDL nummer MFCD00003814
Viskositet 0.94 mPaS at 20°C
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Kogepunkt 81°C
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formel vægt 84.15g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane