Få mere at vide
Cyclohexan, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10721932 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10721932 1 L 1 L
10383311 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10721932 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8104.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning.
En klasse af kemikalier til rutinemæssig forskning normalt kontrolleret af fysiske kriterier og ofte af assay (af GC).
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6,4 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,78 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 1,2 - 8,3 Vol %
Flammepunkt −18 °C
Tændingspunkt 260 °C
Lugt Sødt
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 0,005%
Lineær formel CH2(CH2)4CH2
Viskositet 0,94 mPas ved 20 °C
Vand Max. 0,02%
Kogepunkt 81 °C
Opløselighedsinformation 0,05 g/L i vand
Formel vægt 84,16 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad BAGER