Beskrivelse
PHOTREX™ opløsningsmidler fremstilles for at minimere parti-til-lot-variabilitet og kontaminanter, der kan interferere med UV- og i nogle tilfælde IR-spektre, inklusive rester efter fordampning og syre- og basekoncentrationer. Funktionstest bekræfter maksimal absorbans i udvalgte bølgelængder; 50-100 % transmittansvinduer i IR-bølgelængder er rapporteret.
- Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
- Opfylder kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
- Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
- Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
- Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexane |
| Smeltepunkt | 6.4°C |
| Absorbans | Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.50 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.08 at 240nm, Max. 0.03 (at 250nm) - 0.01 (at 300-400nm) |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.78g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 1.2 - 8.3 Vol % |
| Flammepunkt | −18°C |
| Tændingspunkt | 260°C |
| Lugt | Sweet |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.