Få mere at vide
Cyclohexan, BAGER ANALYZED PHOTREX™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10453861 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10453861 1 L 1 L
10597301 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453861 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8706.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Interfererer ikke med målingen ved den specifikke bølgelængde, der måles. Cyclohexan, BAGER ANALYZED PHOTREX™ , J.T. Baker™ anbefales til brug i UV-, synlig- og IR-spektrometriapplikationer.
PHOTREX™ solvents are manufactured to minimize lot-to-lot variability and contaminants that can interfere with UV, and in some cases IR, spectra, including residue after evaporation, and acid and base concentrations. Function testing confirms maximum absorbance in selected wavelengths; 50-100% transmittance windows in IR wavelengths are reported.
  • High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
  • Meets the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexane
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6.4°C
Absorbans Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.50 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.08 at 240nm, Max. 0.03 (at 250nm) - 0.01 (at 300-400nm)
Farve Colorless
Tæthed 0.78g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 1.2 - 8.3 Vol %
Flammepunkt −18°C
Tændingspunkt 260°C
Lugt Sweet
Emballage Glass
Fysisk form Fluid
Renhedsgrad noter Meets ACS specifications
Rester efter fordampning Max. 0.002%
Lineær formel CH2(CH2)4CH2
Vand Max. 0.02%
Kogepunkt 81°C
Opløselighedsinformation 0.05g/L in water at 20°C
Formel vægt 84.16g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad BAKER ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.