Få mere at vide
Cyclohexan, BAGER ANALYZED Pesticid reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15272158 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15272158 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15272158 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 5278.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt udviklet til brug ved evaluering af pesticid- og insekticidrester i fødevarer, foder, vand eller jordprøver. Cyclohexan, BAGER ANALYZED Pesticid reagens, J.T. Baker™ er velegnet til alle analyser af almindelige pesticider.
J.T. Baker BAGER ANALYZED Pesticidereagensopløsningsmidler:
  • Velegnet til analyse af de mest almindelige pesticider, såsom 2-chlorbiphenyl, Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxin osv.
  • Specificeret til de krævede lave restkoncentrationer (5 ppm) til brug i forsknings- og kvalitetskontrollaboratorier
  • Ideel til gaskromatografiapplikationer, test for ECD- og/eller FID-følsomme urenheder, organiske rester og rester efter fordampning
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6.4°C
CAS 110-82-7
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0005meq/g
Tæthed 0.78g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 1.2 - 8.3 Vol %
Flammepunkt −18°C
Tændingspunkt 260°C
Lugt Sweetish
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 5 ppm
Molekylær formel C6H12
MDL nummer MFCD00003814
Viskositet 0.94 mPas at 20°C
Vand Max. 0.02%
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Kogepunkt 81°C
Opløselighedsinformation 0.05 g/L in water
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formel vægt 84.16g/mol
Procent renhed Min. 99.5%
Grad Pesticider