Få mere at vide
Cyclohexan, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10201201 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10201201 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10201201 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8026.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalie af høj kvalitet, der overgår ACS-specifikationerne til laboratoriebrug og specialiseret industriel brug.
  • Overstiger kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6.4°C
CAS 110-82-7
Farve Farveløs
Tæthed 0.78g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 1.2 - 8.3 Vol%
Flammepunkt −18°C
Tændingspunkt 260°C
Lugt Sweet
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Exceeds ACS specifications
Rester efter fordampning Max. 0.002%
Molekylær formel C6H12
Lineær formel CH2(CH2)4CH2
MDL nummer MFCD00003814
Viskositet 0.94 mPas at 20°C
Vand Max. 0.02%, 0.05g/L
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Kogepunkt 81°C
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formel vægt 84.16g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad BAGER ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.