Få mere at vide
Cyclohexan, ACS-reagens
Artikelnummer. 13287059 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13287059 5 L Plast tromle 5 L
13267059 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13287059 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446280050
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6,5 °C
Tæthed 0.7700g/mL
Kogepunkt 81,0 °C
Flammepunkt −18 °C
Emballage Plast tromle
Lineær formel C6H12
Brydningsindeks 1,4250 til 1,4270
Mængde 5 L
Specifik vægtfylde 0.77
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol (57 g/100 ml ved 20 °C), ethanol, diethylether, acetone, benzen, ccl4.
Formel vægt 84.15
Grad ACS-reagens