Få mere at vide
Cyclohexan, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11388097
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388097 1 L 1 L
11430510 500 mL 500ml
11378097 4 x 1 L 4 L
11398097 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11388097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022864.K2
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10 Fordampningsrester 0,002%, Stoffer mørknet af svovlsyre P.T., H2O 0,02% | CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Cyclohexan bruges i miljø- og GC-analyser; til industriel produktion af adipinsyre og caprolactam, som er en forløber for nylon og som opløsningsmiddel, og til fremstilling af nylon og malingsfjerner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6,5 °C
Navn note Til ACS-analyse
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0,779 g/cm3
Mængde 1 L
Flammepunkt -18 °C (-1 °F)
Tændingspunkt 245 °C (473 °F)
Lugt Gennemtrængende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.426
Analyseprocentområde >99%
Beilstein 1900225
Kogepunkt 80 °C til 81 °C
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand og opløselig i ether, alkohol og acetone. Blandet med olivenolie.
Formel vægt 84.16
Grad ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane