Få mere at vide
Cyclohexan, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11378097
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378097 4 x 1 L 4 L
11430510 500 mL 500ml
11388097 1 L 1 L
11398097 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11378097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022864.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1537.34 DKK
    1383.65 DKK / 4 L
    Spare 153.69 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10 Fordampningsrester 0,002%, Stoffer mørknet af svovlsyre P.T., H2O 0,02% | CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Cyclohexan bruges i miljø- og GC-analyser; til industriel produktion af adipinsyre og caprolactam, som er en forløber for nylon og som opløsningsmiddel, og til fremstilling af nylon og malingsfjerner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6.5°C
Navn note For ACS analysis
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.779
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt -18°C (-1°F)
Tændingspunkt 245°C (473°F)
Lugt Pungent
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.426
Analyseprocentområde >99%
Beilstein 1900225
Kogepunkt 80°C to 81°C
Opløselighedsinformation Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Formel vægt 84.16
Grad ACS