Få mere at vide
Cyclohexan, 99+%
Description
Cyclohexan bruges til at fremstille cyclohexanon-cyclohexanolblanding (dvs. KA-olie) ved katalytisk oxidation, som finder anvendelse som råmateriale til adipinsyre og caprolactam. Det bruges som et organisk opløsningsmiddel, malingsfjerner og involveret i kalibrering af differential scanning kalorimetri (DSC ) instrumenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyclohexan bruges til at fremstille cyclohexanon-cyclohexanolblanding (dvs. KA-olie) ved katalytisk oxidation, som finder anvendelse som råmateriale til adipinsyre og caprolactam. Det bruges som et organisk opløsningsmiddel, malingsfjerner og involveret i kalibrering af differential scanning kalorimetri (DSC ) instrumenter.
Opløselighed
Blandbar med ether, alkohol, acetone og olivenolie. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexane |
| Smeltepunkt | 6,5 °C |
| Tæthed | 0.779 |
| Mængde | 5000 mL |
| Flammepunkt | −18 °C (−1 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.426 |
| FN nummer | UN1145 |
| Beilstein | 1900225 |
| Merck Index | 14,2723 |
| Show More |
Safety and Handling
- Cyclohexane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane