Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexane |
| Navn note | 99+% |
| Absorbans | 0,01 max. ved 260 nm, 0,02 maks. ved 250 nm, 0,09 maks. ved 235 nm, 0,3 max ved 220 nm, 1 maks. ved 210 nm |
| Surhed | 0,0002 meq/g maks. |
| Tæthed | 2.90 (Air = 1.0) |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Rester efter fordampning | 0,0005% maks. |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cyclohexane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane