Få mere at vide
Cyclohexan, 99+%, til spektroskopi ACS, opfylder kravene fra Reag.Ph.Eur.
Artikelnummer. 10348953 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10348953 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10546782 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348953 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406020025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    1455.25 DKK / 2.5 L
    Spare 44.75 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6,5 °C
Absorbans 0,01 maks. ved 300 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,02 maks. ved 260 nm, 0,03 max ved 250 nm, 0,08 maks. ved 240 nm, 0,2 max ved 230 nm, 0,5 maks. ved 220 nm, 1 maks. ved 210 nm
Tæthed 0.7700g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −18 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4250 til 1,4270
Rester efter fordampning 0,002% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.77
Lineær formel C6H12
Viskositet 0,94 mPa (20 °C)
Vand 0,02% maks. (Koulometrisk)
Beilstein 05, 20
Merck Index 15, 2716
Kogepunkt 81,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol (57 g/100 ml ved 20 °C), ethanol, diethylether, acetone, benzen, ccl4.
Formel vægt 84.15
Procent renhed ≥99%
Grad ACS