Få mere at vide
Cyclohexan, ≥99,8 %, laboratoriereagens, Solstice
Artikelnummer. 15657720
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
150 kg
Emballage:
Aluminiumsflaske
Glasflaske
Metal Can
Metal Tromme
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
150kg
2.5 L
25 L
5 L
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15657720 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15627720 1 L Glasflaske 1 L
15637720 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15677720 5 L Aluminiumsflaske 5 L
15607720 10 L Metal Can 10 L
15667720 4 x 5 L Aluminiumsflaske Pakke med 4
15647720 25 L Rustfri stål dåse 25 L
15617720 150 kg Metal Tromme 150kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15657720 Leverandør Fluka Leverandørnr. C1003074X2.5L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Laboratoriereagens,≥ 99,8 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6,4 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,779 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.09
Tændingspunkt 500 °F
Lugt Karakteristik
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 168,8 mmHg (37,7 °C), 77 mmHg (20 °C)
FN nummer UN1145
Beilstein 1900225
Kogepunkt 81 °C (1013 hPa)
Formel vægt 84,16 g/mol
Procent renhed ≥99.8%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.