Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexane |
| Smeltepunkt | 6,5 °C |
| Absorbans | (1 cm celle vs. vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,004 maks. ved 240 nm, 0,004 maks. ved 250 nm, 0,018 maks. ved 230 nm, 0,097 maks. ved 220 nm, 0,201 maks. ved 210 nm, 0,301 maks. ved 200 Nm |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 0.7700g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | −18 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |
| Brydningsindeks | 1,4250 til 1,4270 |
| Show More |
Safety and Handling
- Cyclohexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.