Få mere at vide
Cyclohexan, 99,8 %, for HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10053390 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10053390 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10756622 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10053390 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 279590025
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-82-7, C6H12, 84,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Absorbans (1 cm celle vs. vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,004 maks. ved 240 nm, 0,004 maks. ved 250 nm, 0,018 maks. ved 230 nm, 0,097 maks. ved 220 nm, 0,201 maks. ved 210 nm, 0,301 maks. ved 200 Nm
Farve Hvid
Tæthed 0.7700g/mL
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Rester efter fordampning 0,0002 % maks.
Analyseprocentområde 99.8%
Lineær formel C6H12
Damptryk Damptryk: 104 mbar ved 20 °C
Vand 0,01% Max.
Beilstein 05, 20
Merck Index 15, 2716
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Formel vægt 84.15
Procent renhed ≥99,8 % (GC)
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.