Få mere at vide
Cyclohexan, 99,5%, ekstra tør over molekylær sigte, AcroSeal™
Artikelnummer. 15244228 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15244228 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15244228 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364665000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    513.44 DKK / 500ml
    Spare 46.56 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6,5 °C
CAS 110-82-7
Tæthed 0.7700g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt −18 °C
Brydningsindeks 1,4250 til 1,4270
Specifik vægtfylde 0.77
Molekylær formel C6H12
Lineær formel C6H12
MDL nummer MFCD00003814
Viskositet 0,94 mPa (20 °C)
Vand 0,005% maks. (Coulometrisk)
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Kogepunkt 81,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol (57 g/100 ml ved 20 °C), ethanol, diethylether, acetone, benzen, ccl4.
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formel vægt 84.15
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.