Få mere at vide
Cyclohexan≥ 99,5 % (af GC), ChromAR™ til HPLC, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548724
Skift visning
:
2.5 L
Artikelnummer.
15548724 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15548724 Leverandør Macron Fine Chemicals Leverandørnr. 672025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til højtydende væskekromatografi
  • Ultraviolet absorption (1,00 cm celle vs. vand)
    • 210 nm≤ 0,4
    • 220 nm≤ 0,1
    • 230 nm≤ 0,05
    • 240 nm≤ 0,01
    • 350 nm≤ 0,004
Tekniske data
CAS 110-82-7
Mængde 2.5 L
Flammepunkt -18°C
Rester efter fordampning ≤ 0.0005%
Analyseprocentområde ≥ 99.5%
Titrerbar syre ≤ 0.0005 meq/g
Molekylær formel C6H12
MDL nummer MFCD00003814
FN nummer 1145
Vand ≤ 0.01%
Synonym Hexamethylene
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 84.16
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.