Få mere at vide
Riedel-de Haën Cyclohexan
Artikelnummer. 16605823
Skift visning
Mængde:
18 L
45 L
200 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16605823 200 L -
15617025 18 L 18 L
15975460 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16605823 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 33117200L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cyclohexan, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexahydrobenzene
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
pH Not applicable
Smeltepunkt 6.4°C
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00
Tæthed 0.78 g/cm3 (20°C)
Mængde 200 L
Flammepunkt 8.3 %(V)
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Lineær formel C6H12
Damptryk 130 hPa (25°C)
Viskositet 0.94 mPa.s (20°C)
FN nummer UN1145
Beilstein 1900225
Koncentration ≥99.50%
Kogepunkt 81°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥99.50%
Grad ACS