Få mere at vide
Cyclohexanamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17982656
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17982656 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17982656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0678.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cyclohexanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Analyt- eller komponentnavne Cyclohexylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H13 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
SMIL NC1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexanamin
Molekylvægt (g/mol) 99.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 99,1048 g/mol