Få mere at vide
Cycloheptylamine, 99%
Artikelnummer. p-96526 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10234040
Brand: Thermo Scientific Acros 111070250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5452-35-7 | C7H15N | 113.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5452-35-7
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.2
MDL nummer MFCD00004153
InChI nøgle VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptylamine, aminocycloheptane, cycloheptyl amine, cycloheptanamine, n-cycloheptylamine, 1-cycloheptylamine, cycloheptanyl amine, sz1, acmc-209lh8
PubChem CID 2899
IUPAC navn cycloheptanamine
SMIL C1CCCC(CC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptylamine
Navn note 99%
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 54.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 42°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C7H13NH2
Brydningsindeks 1.4710 to 1.4730
Mængde 25 g
Beilstein 12, 8
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 113.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.