Få mere at vide
Cycloheptylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 11358326
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358326 5 g 5g
11348326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15553.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4401-20-1 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4401-20-1
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.225
MDL nummer MFCD01075701
InChI nøgle DQNWKASPZFJVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptylacetic acid, cycloheptaneacetic acid, 2-cycloheptylaceticacid, pubchem16200, acmc-20ald3
PubChem CID 227401
IUPAC navn 2-cycloheptyleddikesyre
SMIL C1CCCC(CC1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptylacetic acid
Smeltepunkt 14°C to 15°C
Tæthed 1.023
Kogepunkt 110°C to 112°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.4725
Mængde 5 g
Beilstein 1935484
Formel vægt 156.23
Procent renhed 99%