Få mere at vide
Cycloheptylbromid, 97%
Artikelnummer. 10616682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616682 100 g Glasflaske 100g
10606682 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616682 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111081000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2404-35-5
Molekylær formel C7H13Br
Molekylvægt (g/mol) 177.09
MDL nummer MFCD00004149
InChI nøgle LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC navn bromcycloheptan
SMIL BrC1CCCCCC1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Cycloheptyl bromide
Navn note 97%
Farve Gul
Tæthed 1.2800g/mL
Kogepunkt 71 °C til 72 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 68 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C7H13Br
Brydningsindeks 1,5035 til 1,5055
Mængde 100 g
Beilstein 05, 29
Specifik vægtfylde 1.28
Formel vægt 177.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.