Få mere at vide
Cycloheptylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10606682 25 g Glasflaske 25g
10616682 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606682 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111080250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2404-35-5
Molekylær formel C7H13Br
Molekylvægt (g/mol) 177.09
MDL nummer MFCD00004149
InChI nøgle LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC navn bromcycloheptan
SMIL BrC1CCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptyl bromide
Navn note 97%
Farve Gul
Tæthed 1.2800g/mL
Kogepunkt 71°C to 72°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 68°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C7H13Br
Brydningsindeks 1.5035 to 1.5055
Mængde 25 g
Beilstein 05, 29
Specifik vægtfylde 1.28
Formel vægt 177.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske