Få mere at vide
Cycloheptene, 96%, stab. with 0.1% BHT
Artikelnummer. 11462220
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462220 5 g 5g
11472220 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29062.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-92-2 | C7H12 | 96.173 g/mol
Cyclohepten blev brugt i one-pot syntese af 1,2/3-trioler fra allylhydroperoxider katalyseret af zeolit-indesluttede osmium(0) nanoclusters. Det er et råmateriale i organisk kemi og en monomer i polymersyntese. Kobber (1) triflat katalyserer fotodimeriseringen af de simple ikke-konjugerede uanstrengte olefiner, cyclopenten, cyclohexen og cyclohepten, men ikke cycloocten eller acykliske olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohepten blev brugt i one-pot syntese af 1,2/3-trioler fra allylhydroperoxider katalyseret af zeolit-indesluttede osmium(0) nanoclusters. Det er et råmateriale i organisk kemi og en monomer i polymersyntese. Kobber (1) triflat katalyserer fotodimeriseringen af de simple ikke-konjugerede uanstrengte olefiner, cyclopenten, cyclohexen og cyclohepten, men ikke cycloocten eller acykliske olefiner.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer. Kan reagere eksotermt med reduktionsmidler for at frigive brintgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-92-2
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.173
MDL nummer MFCD00004156
InChI nøgle ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-cycloheptene, z-cycloheptene, cyclohept-1-ene, 1-cycloheptene, z, trans-cyclohepten, e-cycloheptene, 1-cycloheptene #, cycloheptene, cycloheptene, pure
PubChem CID 12363
IUPAC navn cyclohepten
SMIL C1CCC=CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptene
Navn note stabilized with 0.1% BHT
Tæthed 0.833
Kogepunkt 112°C to 115°C
Flammepunkt −7°C (19°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 5 g
FN nummer UN2242
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 96.17
Procent renhed 96%