Få mere at vide
Cyclohepten, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10155850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10155850 5 g 5g
10105330 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10155850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304260050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-92-2 | C7H12 | 96.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-92-2
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.17
MDL nummer MFCD00004156
InChI nøgle ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-cycloheptene, z-cycloheptene, cyclohept-1-ene, 1-cycloheptene, z, trans-cyclohepten, e-cycloheptene, 1-cycloheptene #, cycloheptene, cycloheptene, pure
PubChem CID 12363
IUPAC navn cyclohepten
SMIL C1CCC=CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptene
Navn note 90%
Smeltepunkt -56°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 114.6°C
Flammepunkt -006°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C7H12
Brydningsindeks 1.4570 to 1.459
Mængde 5 g
Beilstein 05, 65
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,benzene
Formel vægt 96.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske