Få mere at vide
(Cycloheptatriene)molybdenum tricarbonyl, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11353638
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353638 2 g 2g
11343638 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039244.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-77-8
Molekylær formel C10H11MoO3
Molekylvægt (g/mol) 275.15
MDL nummer MFCD00004160
InChI nøgle ZWJSTNVCXCHPHF-UHFFFAOYNA-N
Synonym cycloheptatriene molybdenum tricarbonyl, cycloheptatrienemolybdenum tricarbonyl, tris carbon monoxide cycloheptatriene molybdenum
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Cycloheptatriene)molybdenum tricarbonyl
Smeltepunkt 100°C to 101°C (decomposition)
Mængde 2 g
FN nummer UN3466
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 272.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline