Få mere at vide
Cycloheptanon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10219733 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10219733 25 g Glasflaske 25g
10776131 100 g Glasflaske 100g
10793134 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10219733 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111040250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 502-42-1 | C7H12O | 112.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-42-1
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD00004159
InChI nøgle CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
PubChem CID 10400
IUPAC navn cycloheptanon
SMIL C1CCCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptanone
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 179.0°C
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C7H12(=O)
Brydningsindeks 1.4600 to 1.4620
Mængde 25 g
Beilstein 07, 13
Merck Index 15, 2715
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Formel vægt 112.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.