Få mere at vide
Cycloheptanon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495453
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11495453
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13421.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 502-42-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Cycloheptanon bruges som en forløber til syntese af lægemidler. Et spasmolytisk middel og vasodilator fremstilles af dette kemikalie. De bruges også i visse stereospecifikke enzymatiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cycloheptanon bruges som en forløber til syntese af lægemidler. Et spasmolytisk middel og vasodilator fremstilles af dette kemikalie. De bruges også i visse stereospecifikke enzymatiske reaktioner.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-42-1
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.172
MDL nummer MFCD00004159
InChI nøgle CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
PubChem CID 10400
IUPAC navn cycloheptanon
SMIL C1CCCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptanone
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 0.956
Kogepunkt 179°C to 181°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.461
Mængde 250 g
FN nummer UN1224
Beilstein 969823
Merck Index 14,2722
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 112.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado