Få mere at vide
Cycloheptanon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485453
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485453 50 g 50g
11495453 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13421.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 502-42-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Cycloheptanon bruges som en forløber til syntese af lægemidler. Et spasmolytisk middel og vasodilator fremstilles af dette kemikalie. De bruges også i visse stereospecifikke enzymatiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cycloheptanon bruges som en forløber til syntese af lægemidler. Et spasmolytisk middel og vasodilator fremstilles af dette kemikalie. De bruges også i visse stereospecifikke enzymatiske reaktioner.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-42-1
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.172
MDL nummer MFCD00004159
InChI nøgle CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
PubChem CID 10400
IUPAC navn cycloheptanon
SMIL C1CCCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptanone
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 0.956
Kogepunkt 179°C to 181°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.461
Mængde 50 g
FN nummer UN1224
Beilstein 969823
Merck Index 14,2722
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 112.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheptanone