Få mere at vide
Cycloheptanmethylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353636
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353636 1 g 1g
11363636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14659.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4448-77-5 | C8H17N | 127.231 g/mol
Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande med vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4448-77-5
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.231
MDL nummer MFCD00021674
InChI nøgle CAOQEOHEZKVYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptanemethylamine, cycloheptylmethylamine, cycloheptanemethanamine, acmc-20agqt, cycloheptylmethyl amine, cycloheptane methylamine, aminomethyl cycloheptane, n-cycloheptylmethyl-amine, aminomethylcycloheptane
PubChem CID 78194
IUPAC navn cycloheptylmethanamin
SMIL C1CCCC(CC1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptanemethylamine
Tæthed 0.884
Kogepunkt 98°C to 101°C (35 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.474
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2958734
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 127.23
Procent renhed ≥98%