Få mere at vide
Cycloheptanecarboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 10654365 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10654365 5 g Glasflaske 5g
10643025 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654365 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111020050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1460-16-8 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1460-16-8
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00004152
InChI nøgle VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptane carboxylic acid, cycloheptanoic acid, cycloheptanecarboxylicacid, cyclohepatan carboxylic acid, acmc-1c1rc, sampl4, o9, vzfuchsfhoyxis-uhfffaoysa, cycloheptanecarboxylic acid
PubChem CID 15091
ChEBI CHEBI:29564
IUPAC navn cycloheptancarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptanecarboxylic acid
Farve Farveløs
Tæthed 1.0350g/mL
Kogepunkt 135.0°C to 138.0°C (9.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C7H13CO2H
Brydningsindeks 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Beilstein 09, 12
Specifik vægtfylde 1.035
Formel vægt 142.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.