Få mere at vide
Cycloheptane, 99%
Artikelnummer. p-3757346 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
Artikelnummer. 10457100
Brand: Thermo Scientific Acros 111010050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 291-64-5 | C7H14 | 98.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 291-64-5
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00004147
InChI nøgle DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
PubChem CID 9265
IUPAC navn cycloheptan
SMIL C1CCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheptane
Smeltepunkt -12°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 118.4°C
Flammepunkt 6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C7H14
Brydningsindeks 1.4440 to 1.446
Mængde 5 mL
Beilstein 05,29
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 98.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.