Få mere at vide
Cyclofenil, LoGiCal
Artikelnummer. 30463253
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463253 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463253 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3024.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclofenil
CAS 2624-43-3
Analyt- eller komponentnavne Cyclofenil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H24 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 4,4'-(cyclohexylidenemethylene)bis-, diacetate (9CI), Phenol, 4-[[4-(acetyloxy)phenyl]cyclohexylidenemethyl]-, acetate, 4,4'-(Cyclohexylidenemethylene)diphenol diacetate ester, Bis(p-acetoxyphenyl)cyclohexylidenemethane, Bis(p-hydroxyphenyl)cyclohexyldienemethane diacetate, Cyclofenil, Cyclofenyl, Cyclopenil, Cyclophenil, Cyclophenyl, F 6066, Fertodur, H 3452, ICI 48213, NSC 86464, Neoclym, Oginex, Ondogyne, Ondonid, Rehibin, Sanocrisin, Sexadieno, Sexovar, Sexovid, Phenol, 4,4'-(cyclohexylidenemethylene)bis-, 1,1'-diacetate, p-Cresol, alpha-cyclohexylidene-alpha-(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (7CI,8CI), alpha-(p-Hydroxyphenyl)-alpha-cyclohexylidene-p-cresol diacetate, alpha-Cyclohexylidene-alpha-(p-hydroxyphenyl)-p-cresol diacetate
InChI formel InChI=1S/C23H24O4/c1-16(24)26-21-12-8-19(9-13-21)23(18-6-4-3-5-7-18)20-10-14-22(15-11-20)27-17(2)25/h8-15H,3-7H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=C2CCCCC2)c3ccc(OC(=O)C)cc3
IUPAC navn [4-[(4-acetyloxyphenyl)-cyclohexylidenmethyl]phenyl] acetat
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 364.43
Mængde 10 mg
Formel vægt 364.1675 g/mol